Stampa…
1-Isoquinolinol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
166460010 166460050
ACRO166460010EA 62.8 EUR
ACRO166460010 ACRO166460050
1-Isoquinolinol 98%
1-Isoquinolinol
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: 211…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006899
CAS Number: 491-30-5
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C
HPLC ≥97.5 %