Stampa…
Triethoxysilane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
164810100 164810500 164812500
ACRO164810100EA 54.4 EUR
ACRO164810100 ACRO164810500 ACRO164812500
Triethoxysilane 95%
Triethoxysilane
Formula: C₆H₁₆O₃Si
Peso molecolare: 164.28 g/mol
Punto di ebollizione: 134…135 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –170 °C
Densità: 0.89 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009061
CAS Number: 998-30-1
UN: 3489
ADR: 6.1 I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %