Quinoxaline-2-carbonyl chloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₅ClN₂O Punto di fusione: 113…115 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006725 CAS Number: 54745-92-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in water) |