Stampa…
3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-3-methoxypyridine
163540010 163540050
ACRO163540010EA 79.6 EUR
ACRO163540010 ACRO163540050
3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
3-Methoxy-2(1H)-pyridone
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,1253 g/mol
Punto di fusione: 113…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006015
CAS Number: 20928-63-6
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %