Stampa…
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
163750250 163751000
ACRO163750250EA 141 EUR
ACRO163750250 ACRO163751000
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₉ClN₂O₂S
Peso molecolare: 232,69 g/mol
Punto di fusione: 60…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006085
CAS Number: 5909-24-0
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %