Stampa…
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
163430050 163430250 163431000
ACRO163430050EA 32.8 EUR
ACRO163430050 ACRO163430250 ACRO163431000
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene 98% stabilizzato
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Formula: C₆H₁₀
Peso molecolare: 82,15 g/mol
Punto di ebollizione: 68…69 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,726 g/cm³
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008595
CAS Number: 513-81-5
UN: 3295
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 ppm BHT