Stampa…
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
162080100 162080500
ACRO162080100EA 33.3 EUR
ACRO162080100 ACRO162080500
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal 95%
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Formula: C₇H₁₇NO₂
Peso molecolare: 147,22 g/mol
Punto di ebollizione: 128…130 °C (760 mmHg)
Densità: 0,859 g/cm³
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009227
CAS Number: 1188-33-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %