Amantadine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Adamantylamine, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-amine, 1-Adamantanamine, 1-Aminoadamantane
160470050
160470250
ACRO160470050EA
53.3
EUR
ACRO160470050
ACRO160470250
Amantadine 96%
Amantadine
Formula:
C₁₀H₁₇N Peso molecolare: 151,25 g/mol Punto di ebollizione: 214 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 208 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00074732 CAS Number: 768-94-5 |
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤15 % |
Titration with HClO4 | ≥95.0 % (On dry substance) |