Stampa…
4-Nitroanthranilic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
156980050 156980250
ACRO156980050EA 230 EUR
ACRO156980050 ACRO156980250
4-Nitroanthranilic acid 97%
4-Nitroanthranilic acid
Formula: C₇H₆N₂O₄
Punto di fusione: 268…269 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007262
CAS Number: 619-17-0
Visualizza i codici
Appearance Orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure