Stampa…
5-Idrossichinolina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
156430010 156430050
ACRO156430010EA 68.9 EUR
ACRO156430010 ACRO156430050
5-Idrossichinolina 97%
5-Idrossichinolina
Formula: C₉H₇NO
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 223…226 °C
Densità: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006792
CAS Number: 578-67-6
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %