Stampa…
N,N'-Diethylethylenediamine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
155520050 155520250
ACRO155520050EA 35.7 EUR
ACRO155520050 ACRO155520250
N,N'-Diethylethylenediamine 95%
N,N'-Diethylethylenediamine
Formula: C₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 116,21 g/mol
Punto di ebollizione: 152…154 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –11 °C
Densità: 0,811 g/cm³
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009033
CAS Number: 111-74-0
UN: 2685
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure