Stampa…
2,6-Dimethylmorpholine 97% (mixture of isomers)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
155340250 155341000
ACRO155340250EA 91.7 EUR
ACRO155340250 ACRO155341000
2,6-Dimethylmorpholine 97% (mixture of isomers)
2,6-Dimethylmorpholine
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,18 g/mol
Punto di ebollizione: 147 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,935 g/cm³
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005973
CAS Number: 141-91-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (mixture of isomers)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure