Stampa…
4-Butylaniline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Butylbenzenamine
150650250 150651000 150655000
ACRO150650250EA 25.9 EUR
ACRO150650250 ACRO150651000 ACRO150655000
4-Butylaniline 97%
4-Butylaniline
Formula: C₁₀H₁₅N
Peso molecolare: 149,24 g/mol
Punto di ebollizione: 133…134 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: –14 °C
Densità: 0,945 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007925
CAS Number: 104-13-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %