Stampa…
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
147750010 147750050
ACRO147750010EA 56.8 EUR
ACRO147750010 ACRO147750050
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde 98%
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClNO₃
Peso molecolare: 185,57 g/mol
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007204
CAS Number: 6361-22-4
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %
NMR consistent with structure