Stampa…
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
146270010 146270050 146270250
ACRO146270010EA 32.2 EUR
ACRO146270010 ACRO146270050 ACRO146270250
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone 98%
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉BrO₂
Punto di ebollizione: 130 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 43…45 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000196
CAS Number: 31949-21-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %