Stampa…
Potassio fluoruro 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
146000050 146000250
ACRO146000050EA 81.1 EUR
ACRO146000050 ACRO146000250
Potassio fluoruro 99.99% (trace metals basis)
Potassio fluoruro
Formula: KF
Punto di ebollizione: 1505 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 860 °C
Densità: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011398
CAS Number: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
GC ≥96.0 %