Stampa…
3-Methoxy-1-propanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Trimethylene glycol monomethyl ether
137150100 137150500
ACRO137150100EA 72.4 EUR
ACRO137150100 ACRO137150500
3-Methoxy-1-propanol 98%
3-Methoxy-1-propanol
Formula: C₄H₁₀O₂
Peso molecolare: 90,12 g/mol
Punto di ebollizione: 149…150 °C (760 mmHg)
Densità: 0,942 g/cm³
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039550
CAS Number: 1589-49-7
UN: 1987
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)