Stampa…
2-Chloroquinoxaline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
136190010 136190050
ACRO136190010EA 25.2 EUR
ACRO136190010 ACRO136190050
2-Chloroquinoxaline 97%
2-Chloroquinoxaline
Formula: C₈H₅ClN₂
Punto di ebollizione: 100 °C (1,4 mmHg)
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043907
CAS Number: 1448-87-9
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to grey to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
HPLC ≥96.0 %