Stampa…
Carbone attivo, NORIT® SA 2
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
134370025 134372500 134370250
ACRO134370025EA 129 EUR
ACRO134370025 ACRO134372500 ACRO134370250
Carbone attivo, NORIT® SA 2
Carbone attivo
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
ADR: 4.2,III
Visualizza i codici
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
GC ≥96.0 %