Stampa…
Carbone attivo, NORIT® A SUPRA
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
134342500 134340010
ACRO134342500EA 66.3 EUR
ACRO134342500 ACRO134340010
Carbone attivo, NORIT® A SUPRA
Carbone attivo
Formula: C
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
ADR: 4.2,III
Visualizza i codici
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤15 %
Sulfated ash ≤5 %
Additional info fluorescent substances passes test
Acidity/alkalinity passes test
Copper (Cu) ≤25 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤25 ppm
Acid soluble substances ≤3 %
Alcohol soluble substances ≤0.5 %