Stampa…
3-Aminoisoxazole 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
133530050 133530250
ACRO133530050EA 110 EUR
ACRO133530050 ACRO133530250
3-Aminoisoxazole 95%
3-Aminoisoxazole
Formula: C₃H₄N₂O
Punto di ebollizione: 226…228 °C (760 mmHg)
Densità: 1,38 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038814
CAS Number: 1750-42-1
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %