Stampa…
Stigmasterol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
132760050 132760250
ACRO132760050EA 173 EUR
ACRO132760050 ACRO132760250
Stigmasterol 95%
Stigmasterol
Formula: C₂₉H₄₈O
Peso molecolare: 412,70 g/mol
Punto di fusione: 161…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003630
CAS Number: 83-48-7
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 170 °C
Loss on drying ≤1 %
GC ≥94 %
Specific optical rotation -48° to -52° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)