Blu nitotretrazolo cloruro monoidrato (NBT) 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
128590010
128590050
ACRO128590010EA
207
EUR
ACRO128590010
ACRO128590050
Blu nitotretrazolo cloruro monoidrato (NBT) 90%
Blu nitotretrazolo cloruro monoidrato (NBT)
Formula:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆·H₂O·CH₄O Punto di fusione: >170 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00150013 CAS Number: 298-83-9 |
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % (105°C) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
HPLC | ≥88 % |