Stampa…
N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
127620010 127620050
ACRO127620010EA 89.9 EUR
ACRO127620010 ACRO127620050
N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Formula: C₅H₁₁NO
Punto di ebollizione: 50…52 °C (1 mmHg)
Densità: 0,921 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003176
CAS Number: 13220-33-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to golden Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %