Stampa…
3-Metil-2-pentanone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
127380050 127380250
ACRO127380050EA 53.9 EUR
ACRO127380050 ACRO127380250
3-Metil-2-pentanone 99%
3-Metil-2-pentanone
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 118 °C (758 mmHg)
Densità: 0,81 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009336
CAS Number: 565-61-7
UN: 1224
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %