Stampa…
2-(Methylthio)aniline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Methylmercapto)aniline
127110050 127110250
ACRO127110050EA 33.7 EUR
ACRO127110050 ACRO127110250
2-(Methylthio)aniline 97%
2-(Methylthio)aniline
Formula: C₇H₉NS
Peso molecolare: 139.22 g/mol
Punto di ebollizione: 234 °C (760 mmHg)
Densità: 1.111 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007708
CAS Number: 2987-53-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Water ≤0.06 %