Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
126540100
126540500
ACRO126540100EA
52
EUR
ACRO126540100
ACRO126540500
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 98%
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate
Formula:
C₆H₉ClO₃ Punto di ebollizione: 110 °C (17 mmHg) Densità: 1,191 g/cm³ Flash Pt: 82 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000756 CAS Number: 1501-26-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |