Stampa…
Methoxyacetonitrile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
125660050 125660250 125661000
ACRO125660050EA 62.6 EUR
ACRO125660050 ACRO125660250 ACRO125661000
Methoxyacetonitrile 98%
Methoxyacetonitrile
Formula: C₃H₅NO
Peso molecolare: 71.08 g/mol
Punto di ebollizione: 118…119 °C (731 mmHg)
Densità: 0.95 g/cm³
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001892
CAS Number: 1738-36-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3800 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %