Stampa…
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide 90%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
125490100 125490500
ACRO125490100EA 61.2 EUR
ACRO125490100 ACRO125490500
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide 90%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Formula: C₄H₁₀S₃
Peso molecolare: 154,30 g/mol
Punto di ebollizione: 135…136 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: –11 °C
Densità: 1,183 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004893
CAS Number: 3570-55-6
UN: 3334
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5900 to 1.5980 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Non-volatile matter ≤0.001 %