Sodio solfato decaidrato, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
125010010
125010025
125010250
125012500
ACRO125010010EA
45.6
EUR
ACRO125010010
ACRO125010025
ACRO125010250
ACRO125012500
Sodio solfato decaidrato, extra puro
Sodio solfato decaidrato
Formula:
Na₂SO₄·10H₂O Peso molecolare: 322.2 g/mol Punto di ebollizione: 1429 Punto di fusione: 884 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149189 CAS Number: 7727-73-3 Merck Index: 13,08755 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
pH | 5.2 to 9.2 (5% solution) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.02 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |