Stampa…
Sodio idrogeno solfato monoidrato 99% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio bisolfato monoidrato
125000025 125000100 125005000
ACRO125000025EA 134 EUR
ACRO125000025 ACRO125000100 ACRO125005000
Sodio idrogeno solfato monoidrato 99% per analisi
Sodio idrogeno solfato monoidrato
Formula: NaHSO₄·H₂O
Peso molecolare: 138,08 g/mol
Punto di fusione: 58 °C
Densità: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149210
CAS Number: 10034-88-5
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Silicate (as SiO2) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
NH4OH precipitate ≤0.005 %