Mineral oil (petroleum) per spettrofotometria IR, suitable for nujol mull preparations
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Petrolatum, liquid, Mineral oil, Paraffin oil, Nujol
Punto di ebollizione:
300 °C (1013 hPa) Densità: 0,851 g/cm³ Flash Pt: 185 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00131611 CAS Number: 8042-47-5 |
Appearance | Clear colorless Oily liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4620 to 1.4730 (20°C, 589 nm) |
Density | (15°C) 830 to 865 kg/l |
Viscosity | 13 to 19 mm²/s (40°C) |