Stampa…
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2',2'',2'''-(((Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, BAPTA
123310010 123310050 123311000
ACRO123310010EA 128 EUR
ACRO123310010 ACRO123310050 ACRO123311000
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Formula: C₂₂H₂₄N₂O₁₀
Peso molecolare: 476,44 g/mol
Punto di fusione: 177…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036255
CAS Number: 85233-19-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %