Stampa…
trans-4-Hydroxystilbene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[(E)-2-phenylvinyl]phenol, 4-Styrylphenol, p-HYDROXYSTILBENE
121930050 121930250
ACRO121930050EA 59.8 EUR
ACRO121930050 ACRO121930250
trans-4-Hydroxystilbene 98%
trans-4-Hydroxystilbene
Formula: C₁₄H₁₂O
Peso molecolare: 196,249 g/mol
Punto di fusione: 185…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002386
CAS Number: 6554-98-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥96.5 %