Stampa…
1-Esene 99%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
120750010 120751000
120750010.EA 122 EUR
120750010. 120751000.
1-Esene 99%, AcroSeal®
1-Esene
Formula: C₆H₁₂
Punto di ebollizione: 62…65 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –140 °C
Densità: 0,678 g/cm³
Flash Pt: –26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009505
CAS Number: 592-41-6
UN: 2370
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3867 to 1.3887 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %