Stampa…
Elaidic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
117730010 117730050
ACRO117730010EA 49.8 EUR
ACRO117730010 ACRO117730050
Elaidic acid 98%
Elaidic acid
Formula: C₁₈H₃₄O₂
Punto di ebollizione: 288 °C (100 mmHg)
Punto di fusione: 43…45 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063954
CAS Number: 112-79-8
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 44 °C
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.2 ppm