Diethyl chloromalonate 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₁ClO₄ Punto di fusione: 221…222 °C Densità: 1,204 g/cm³ Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009140 CAS Number: 14064-10-9 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to pale yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88.0 % |
HPLC | ≥94 % |