Stampa…
Decylamine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: n-Decylamine, Decan-1-amine, 1-Aminodecane
111920100 111920500
ACRO111920100EA 51.5 EUR
ACRO111920100 ACRO111920500
Decylamine 99%
Decylamine
Formula: H₃C(CH₂)₈CH₂NH₂
Peso molecolare: 157,3 g/mol
Punto di ebollizione: 216…218 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 12…15 °C
Densità: 0,787 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008149
CAS Number: 2016-57-1
UN: 2922
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %