Stampa…
2-Cyclohexen-1-ol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclohex-2-ene-1-ol, Cyclohex-2-enol
111230010 111230050 111230100
ACRO111230010EA 53.6 EUR
ACRO111230010 ACRO111230050 ACRO111230100
2-Cyclohexen-1-ol 95%
2-Cyclohexen-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98,14 g/mol
Punto di ebollizione: 164…166 °C (760 mmHg)
Densità: 0,984 g/cm³
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001570
CAS Number: 822-67-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %