Stampa…
Cholesterol benzoate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Cholesteryl benzoate, 3b-(Benzoyloxy)cholest-5-ene
110200250 110201000
ACRO110200250EA 62 EUR
ACRO110200250 ACRO110201000
Cholesterol benzoate 98%
Cholesterol benzoate
Formula: C₃₄H₅₀O₂
Peso molecolare: 490,77 g/mol
Punto di fusione: 149…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003635
CAS Number: 604-32-0
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %