Stampa…
4-Chloroquinoline 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
110050010 110050050
ACRO110050010EA 79.5 EUR
ACRO110050010 ACRO110050050
4-Chloroquinoline 99%
4-Chloroquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Punto di ebollizione: 260…261 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 29…32 °C
Densità: 1,25 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006773
CAS Number: 611-35-8
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %