Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
108401000
108400050
108400250
ACRO108401000EA
230
EUR
ACRO108401000
ACRO108400050
ACRO108400250
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 97%
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate
Formula:
C₅H₇ClO₃ Punto di ebollizione: 58…65 °C (3 mmHg) Densità: 1,232 g/cm³ Flash Pt: 73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000750 CAS Number: 1490-25-1 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |