Stampa…
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-phenylethanone
105980050 105980250
ACRO105980050EA 62.7 EUR
ACRO105980050 ACRO105980250
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,24 g/mol
Punto di fusione: 148…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002360
CAS Number: 2491-32-9
Visualizza i codici
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
HPLC ≥96.0 %