Stampa…
2,1,3-Benzothiadiazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
105660050 105660250 105661000
ACRO105660050EA 35.3 EUR
ACRO105660050 ACRO105660250 ACRO105661000
2,1,3-Benzothiadiazole 98%
2,1,3-Benzothiadiazole
Formula: C₆H₄N₂S
Peso molecolare: 136,18 g/mol
Punto di ebollizione: 206 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 42…44 °C
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005809
CAS Number: 273-13-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %