Stampa…
6-Aminonicotinamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Aminopyridine-3-carboxamide
104150010 104150050
ACRO104150010EA 96.8 EUR
ACRO104150010 ACRO104150050
6-Aminonicotinamide 98%
6-Aminonicotinamide
Formula: C₆H₇N₃O
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di fusione: 245…248 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006327
CAS Number: 329-89-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to light grey Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 248 °C
HPLC ≥97.5 %