2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
103860010
103860050
103860250
ACRO103860010EA
34.3
EUR
ACRO103860010
ACRO103860050
ACRO103860250
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₂ClN Punto di fusione: 246…247 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012549 CAS Number: 2338-18-3 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
GC | ≥90 % |