Acrolein diethyl acetal 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
Formula:
C₇H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 120…125 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –77 °C Densità: 0,85 g/cm³ Flash Pt: 15 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009239 CAS Number: 3054-95-3 UN: 2374 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3970 to 1.4030 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥92 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |