Stampa…
Soluzioni standard colore Saybolt
Fornitore: VWR Chemicals
84799.180EA 86.9 EUR
84799.180 84799.260 84800.180 84800.260 84801.180 84801.260 84802.180 84802.260 84803.180 84803.260 84804.180 84804.260 84805.180 84805.260
Soluzioni standard colore Saybolt
Standard Riferimenti a colore e standard per spettroscopia
Soluzioni pronte all'uso preparate con metodo gravimetrico peso / peso .
  • Utilizzati sia come standard di calibrazione che come controllo qualità
  • Prodotti per l'utilizzo nei metodi analitici ASTM e secondo ASTM D1500, D6045, D1209
  • Riproducibilità del prodotto: indipendente, tracciabile e certificabile