Stampa…
Soluzioni standard colore ASTM
Fornitore: VWR Chemicals
84796.180EA 86.9 EUR
84796.180 84796.260 84797.180 84797.260 84798.260 84834.180 84834.260
Soluzioni standard colore ASTM
Standard Riferimenti a colore e standard per spettroscopia
Soluzioni pronte all'uso preparate con metodo gravimetrico peso / peso .
  • Utilizzati sia come standard di calibrazione che come controllo qualità
  • Prodotti per l'utilizzo nei metodi analitici ASTM e secondo ASTM D1500, D6045, D1209
  • Riproducibilità del prodotto: indipendente, tracciabile e certificabile