Stampa…
Soluzioni standard colore Gardner
Fornitore: VWR Chemicals
84815.260EA 224 EUR
84815.260 84816.260 84817.260 84818.260 84819.260 84820.260 84821.260 84822.260
Soluzioni standard colore Gardner
Standard Riferimenti a colore e standard per spettroscopia
Soluzioni di colore pronte all'uso preparate con metodo gravimetrico su base peso/peso e progettate per la valutazione cromatica di liquidi di colore simile, quali resine, pitture, lacche, oli essiccativi, acidi grassi, olio di lecitina, di girasole e di semi di lino.
  • Utilizzati sia come standard di calibrazione che come controllo qualità
  • Prodotti per l'utilizzo nei metodi analitici ASTM e secondo ASTM D1500, D6045, D1209
  • Riproducibilità del prodotto: indipendente, tracciabile e certificabile